6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470390-1G OR470390-5G
APOSOR470390-1GEA 2980 DKK
APOSOR470390-1G APOSOR470390-5G
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410398
CAS-nummer: 887976-22-9