3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-tert-Butoxybenzoic acid
OR470339-5G OR470339-1G
APOSOR470339-5GEA 8410 DKK
APOSOR470339-5G APOSOR470339-1G
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412397
CAS-nummer: 15360-02-8