6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470336-1G OR470336-5G OR470336-250MG
APOSOR470336-1GEA 3710 DKK
APOSOR470336-1G APOSOR470336-5G APOSOR470336-250MG
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410400
CAS-nummer: 887976-03-6