3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470302-1G OR470302-5G
APOSOR470302-1GEA 1840 DKK
APOSOR470302-1G APOSOR470302-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08569890
CAS-nummer: 915923-66-9