Methyl-3-nitropicolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470250-1G OR470250-5G
APOSOR470250-1GEA 1460 DKK
APOSOR470250-1G APOSOR470250-5G
Methyl-3-nitropicolinate
Methyl-3-nitropicolinate
Formel: C₇H₆N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953158
CAS-nummer: 103698-08-4