Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470245-5G OR470245-1G
APOSOR470245-5GEA 9070 DKK
APOSOR470245-5G APOSOR470245-1G
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11976754
CAS-nummer: 1060816-03-6