Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470213-1G OR470213-5G
APOSOR470213-1GEA 1460 DKK
APOSOR470213-1G APOSOR470213-5G
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05692943
CAS-nummer: 333985-78-7