1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470212-1G OR470212-5G
APOSOR470212-1GEA 1460 DKK
APOSOR470212-1G APOSOR470212-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14596111
CAS-nummer: 1249531-45-0