1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470210-25G OR470210-5G
APOSOR470210-25GEA 11510 DKK
APOSOR470210-25G APOSOR470210-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03830326
CAS-nummer: 702670-21-1