3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Amino-3-(3,4-diethoxyphenyl)isoxazole
OR470200-1G OR470200-5G
APOSOR470200-1GEA 2300 DKK
APOSOR470200-1G APOSOR470200-5G
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₃
Molekylvægt: 248.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07382988
CAS-nummer: 501325-89-9