Methyl-4-iodsalicylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
OR4702-100G OR4702-25G OR4702-5G
APOSOR4702-100GEA 1720 DKK
APOSOR4702-100G APOSOR4702-25G APOSOR4702-5G
Methyl-4-iodsalicylate 98%
Methyl-4-iodsalicylate
Formel: C₈H₇IO₃
Smeltepunkt: 68…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797864
CAS-nummer: 18179-39-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III