5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470199-1G OR470199-5G
APOSOR470199-1GEA 2300 DKK
APOSOR470199-1G APOSOR470199-5G
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11156303
CAS-nummer: 1020997-14-1