3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470198-1G OR470198-5G
APOSOR470198-1GEA 2300 DKK
APOSOR470198-1G APOSOR470198-5G
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07382879
CAS-nummer: 1020955-20-7