2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470179-1G OR470179-5G
APOSOR470179-1GEA 2150 DKK
APOSOR470179-1G APOSOR470179-5G
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18379274
CAS-nummer: 811450-82-5