(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470168-1G OR470168-5G
APOSOR470168-1GEA 360 DKK
APOSOR470168-1G APOSOR470168-5G
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 73…78 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068121
CAS-nummer: 33901-44-9