3-Acetylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470156-1G OR470156-5G
APOSOR470156-1GEA 480 DKK
APOSOR470156-1G APOSOR470156-5G
3-Acetylquinoline
3-Acetylquinoline
Formel: C₁₁H₉NO
Molekylvægt: 171.20 g/mol
Kogepunkt: 139 °C
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00030698
CAS-nummer: 33021-53-3