Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Isonitroso-2,4-pentanedione
OR470145-5G OR470145-1G
APOSOR470145-5GEA 4340 DKK
APOSOR470145-5G APOSOR470145-1G
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Formel: C₅H₇NO₃
Molekylvægt: 129.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466577
CAS-nummer: 29917-12-2