3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470106-1G OR470106-5G
APOSOR470106-1GEA 2300 DKK
APOSOR470106-1G APOSOR470106-5G
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02364319
CAS-nummer: 103204-34-8