3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470105-1G OR470105-5G
APOSOR470105-1GEA 2300 DKK
APOSOR470105-1G APOSOR470105-5G
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09948835
CAS-nummer: 111140-92-2