3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470104-1G OR470104-5G
APOSOR470104-1GEA 1160 DKK
APOSOR470104-1G APOSOR470104-5G
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00642410
CAS-nummer: 25173-35-7