[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470100-1G OR470100-5G
APOSOR470100-1GEA 1460 DKK
APOSOR470100-1G APOSOR470100-5G
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Formel: C₉H₁₀O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233485
CAS-nummer: 15267-49-9