2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470099-1G OR470099-5G
APOSOR470099-1GEA 1620 DKK
APOSOR470099-1G APOSOR470099-5G
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Formel: C₉H₁₀O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09972274
CAS-nummer: 3395-40-2