3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470097-1G OR470097-5G
APOSOR470097-1GEA 1920 DKK
APOSOR470097-1G APOSOR470097-5G
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Formel: C₉H₉NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09045698
CAS-nummer: 6336-59-0