Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
OR470048-25G OR470048-5G
APOSOR470048-25GEA 6880 DKK
APOSOR470048-25G APOSOR470048-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₂₄O₆
Molekylvægt: 276.33 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671525
CAS-nummer: 21339-47-9