Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470047-25G OR470047-5G
APOSOR470047-25GEA 7570 DKK
APOSOR470047-25G APOSOR470047-5G
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₄S
Molekylvægt: 243.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025051
CAS-nummer: 7151-77-1