1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470032-1G OR470032-5G OR470032-250MG
APOSOR470032-1GEA 3590 DKK
APOSOR470032-1G APOSOR470032-5G APOSOR470032-250MG
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Formel: C₉H₁₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06616818
CAS-nummer: 412355-81-8