3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470020-1G OR470020-5G
APOSOR470020-1GEA 205 DKK
APOSOR470020-1G APOSOR470020-5G
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00972722
CAS-nummer: 3171-46-8