4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Methylsulphonylamino)benzonitrile
OR470012-25G OR470012-5G
APOSOR470012-25GEA 3930 DKK
APOSOR470012-25G APOSOR470012-5G
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Molekylvægt: 196.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204724
CAS-nummer: 36268-67-4