5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR470006-1G OR470006-5G
APOSOR470006-1GEA 480 DKK
APOSOR470006-1G APOSOR470006-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₇BrN₂
Smeltepunkt: 186…191 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659750
CAS-nummer: 115170-40-6