Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4695-100G OR4695-25G OR4695-5G
APOSOR4695-100GEA 840 DKK
APOSOR4695-100G APOSOR4695-25G APOSOR4695-5G
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆BrNO₄
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010867
CAS-nummer: 6942-36-5