Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
OR4689-100G OR4689-25G
APOSOR4689-100GEA 589 DKK
APOSOR4689-100G APOSOR4689-25G
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144761
CAS-nummer: 52727-57-8