2-Iodphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4682-100G OR4682-25G OR4682-500G
APOSOR4682-100GEA 491 DKK
APOSOR4682-100G APOSOR4682-25G APOSOR4682-500G
2-Iodphenol 98%
2-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Kogepunkt: 186…187 °C/160mmHg
Smeltepunkt: 37…43 °C
Massefylde: 1,947 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013963
CAS-nummer: 533-58-4
EINECS: 208-569-9