2'-iodacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
OR4681-100G OR4681-25G OR4681-5G
APOSOR4681-100GEA 1700 DKK
APOSOR4681-100G APOSOR4681-25G APOSOR4681-5G
2'-iodacetophenon
2'-iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Molekylvægt: 246.05 g/mol
Kogepunkt: 139…140 °C/12mmHg
Massefylde: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00094998
CAS-nummer: 2142-70-3