1-Iodundecan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4680-10G OR4680-5G
APOSOR4680-10GEA 1080 DKK
APOSOR4680-10G APOSOR4680-5G
1-Iodundecan
1-Iodundecane
Formel: C₁₁H₂₃I
Kogepunkt: 125…130 °C/5mmHg
Massefylde: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 4282-44-4