1-Ioddodecan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4679-1G OR4679-5G
APOSOR4679-1GEA 110 DKK
APOSOR4679-1G APOSOR4679-5G
1-Ioddodecan
1-Iodododecane
Formel: C₁₂H₂₅I
Kogepunkt: 159…160 °C/15mmHg
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001088
CAS-nummer: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1