4-Iodanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4677-100G OR4677-25G
APOSOR4677-100GEA 317 DKK
APOSOR4677-100G APOSOR4677-25G
4-Iodanisol 98%
4-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Kogepunkt: 240 °C
Smeltepunkt: 48…53 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001056
CAS-nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7