2-Methyl-1-tetralone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46762-1G OR46762-25G OR46762-5G
APOSOR46762-1GEA 273 DKK
APOSOR46762-1G APOSOR46762-25G APOSOR46762-5G
2-Methyl-1-tetralone 99%
2-Methyl-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O
Kogepunkt: 127…131 °C/12mmHg
Massefylde: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001690
CAS-nummer: 1590-08-5