Tetraoctylammonium bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4675-100G OR4675-25G OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA 197 DKK
APOSOR4675-100G APOSOR4675-25G APOSOR4675-500G
Tetraoctylammonium bromide
Tetraoctylammonium bromide
Formel: C₃₂H₆₈BrN
Smeltepunkt: 95…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011863
CAS-nummer: 14866-33-2