2,5-Dimethylphenylisocyanat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46742-1G OR46742-5G OR46742-25G
APOSOR46742-1GEA 164 DKK
APOSOR46742-1G APOSOR46742-5G APOSOR46742-25G
2,5-Dimethylphenylisocyanat 95%
2,5-Dimethylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013854
CAS-nummer: 40397-98-6