Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR4674-1G
OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA
164
DKK
APOSOR4674-1G
APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Smeltepunkt: 107…111 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01320686 CAS-nummer: 84228-44-4 |