3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46738-1G OR46738-250MG OR46738-500MG OR46738-5G
APOSOR46738-1GEA 1030 DKK
APOSOR46738-1G APOSOR46738-250MG APOSOR46738-500MG APOSOR46738-5G
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Formel: C₈H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01074863
CAS-nummer: 72679-97-1