5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46736-1G OR46736-250MG OR46736-500MG
APOSOR46736-1GEA 4270 DKK
APOSOR46736-1G APOSOR46736-250MG APOSOR46736-500MG
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₄N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00457955
CAS-nummer: 768-10-5