3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46731-1G OR46731-5G OR46731-10G
APOSOR46731-1GEA 175 DKK
APOSOR46731-1G APOSOR46731-5G APOSOR46731-10G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022878
CAS-nummer: 4767-00-4