4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46725-250MG OR46725-500MG OR46725-2.5G OR46725-5G
APOSOR46725-250MGEA 623 DKK
APOSOR46725-250MG APOSOR46725-500MG APOSOR46725-2.5G APOSOR46725-5G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Formel: C₁₃H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00182896
CAS-nummer: 6278-73-5