4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46714-1G OR46714-250MG OR46714-500MG OR46714-5G
APOSOR46714-1GEA 2460 DKK
APOSOR46714-1G APOSOR46714-250MG APOSOR46714-500MG APOSOR46714-5G
4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02665508
CAS-nummer: 60795-33-7