1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Methyl-3-pyridinyl)-Ethanone
OR46708-1G OR46708-250MG OR46708-500MG
APOSOR46708-1GEA 687 DKK
APOSOR46708-1G APOSOR46708-250MG APOSOR46708-500MG
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO
Kogepunkt: 57…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08447082
CAS-nummer: 51227-30-6