4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46690-1G OR46690-250MG OR46690-500MG
APOSOR46690-1GEA 3760 DKK
APOSOR46690-1G APOSOR46690-250MG APOSOR46690-500MG
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₈H₁₃ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424700
CAS-nummer: 123790-13-6