2-(Methylthio)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46685-1G OR46685-250MG OR46685-500MG
APOSOR46685-1GEA 3140 DKK
APOSOR46685-1G APOSOR46685-250MG APOSOR46685-500MG
2-(Methylthio)benzoyl chloride
2-(Methylthio)benzoyl chloride
Formel: C₈H₇ClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652997
CAS-nummer: 1442-03-1