2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46676-250MG OR46676-100MG
APOSOR46676-250MGEA 2070 DKK
APOSOR46676-250MG APOSOR46676-100MG
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18905193
CAS-nummer: 1201221-65-9