2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46672-1G OR46672-250MG OR46672-500MG OR46672-2.5G OR46672-5G
APOSOR46672-1GEA 3250 DKK
APOSOR46672-1G APOSOR46672-250MG APOSOR46672-500MG APOSOR46672-2.5G APOSOR46672-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025154
CAS-nummer: 106904-10-3